Learn More
Thermo Scientific™ Nacelles de pesée Sterilin™
Formez un entonnoir pour faciliter le versement et le transfert complet des échantillons à l’aide des nouvelles nacelles de pesée améliorées Thermo Scientific™ Sterilin™, dotées d’angles arrondis.
39.85€ - 173.00€
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Type | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Type | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11864722
|
Thermo Scientific™
WB30332 |
Noir | 5 ml | Antistatique | Diamant |
63.55€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11864712
|
Thermo Scientific™
WB30331 |
Blanc | 5 ml | Antistatique | Diamant |
76.70€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11894712
|
Thermo Scientific™
WB30321 |
Blanc | 7 ml | Nacelle de pesée | Carré |
67.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11844712
|
Thermo Scientific™
WB30322 |
Noir | 7 ml | Antistatique | Carré |
80.85€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11333814
|
Thermo Scientific™
WB30205 |
Blanc | 7 ml | Étalon | Carré |
68.70€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12407702
|
Thermo Scientific™
WB30206 |
Noir | 7 ml | Étalon | Carré |
62.15€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11894702
|
Thermo Scientific™
WB30305 |
Noir | 250 ml | Étalon | Carré |
163.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11804712
|
Thermo Scientific™
WB30314 |
Blanc | 30 ml | Étalon | Diamant |
79.83€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11824722
|
Thermo Scientific™
WB30315 |
Noir | 30 ml | Étalon | Diamant |
97.70€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11874712
|
Thermo Scientific™
WB30334 |
Blanc | 30 ml | Antistatique | Diamant |
91.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11844722
|
Thermo Scientific™
WB30335 |
Noir | 30 ml | Antistatique | Diamant |
133.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12437702
|
Thermo Scientific™
WB30317 |
Blanc | 100 ml | Étalon | Diamant |
142.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11834722
|
Thermo Scientific™
WB30318 |
Noir | 100 ml | Étalon | Diamant |
161.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12447702
|
Thermo Scientific™
WB30325 |
Noir | 100 ml | Antistatique | Carré |
167.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11884712
|
Thermo Scientific™
WB30337 |
Blanc | 100 ml | Antistatique | Diamant |
148.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11804722
|
Thermo Scientific™
WB30324 |
Blanc | 100 ml | Antistatique | Carré |
119.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12417702
|
Thermo Scientific™
WB30255 |
Noir | 100 ml | Étalon | Carré |
89.95€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11854722
|
Thermo Scientific™
WB30338 |
Noir | 100 ml | Antistatique | Diamant |
173.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11824712
|
Thermo Scientific™
WB30254 |
Blanc | 100 ml | Étalon | Carré |
93.20€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11854712
|
Thermo Scientific™
WB30328 |
Noir | 250 ml | Antistatique | Carré |
166.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11814722
|
Thermo Scientific™
WB30327 |
Blanc | 250 ml | Antistatique | Carré |
170.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11834712
|
Thermo Scientific™
WB30304 |
Blanc | 250 ml | Étalon | Carré |
164.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12427702
|
Thermo Scientific™
WB30311 |
White | 5 mL | Standard | Diamond |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Formez un entonnoir pour faciliter le versement et le transfert complet des échantillons à l’aide des nouvelles nacelles de pesée améliorées Thermo Scientific™ Sterilin™, dotées d’angles arrondis. Toutes les tailles sont conditionnées par 250 par sachet, 500 par boîte.
- Fabriqués en polystyrène hautement résistant aux chocs
- La surface hydrophobe garantit l’absence d’absorption d’eau provenant de l’atmosphère ou de l’échantillon
- Disponibles en noir ou blanc pour s’adapter aux différents matériaux d’échantillonnage colorés
- La gamme antistatique atténue les problèmes de rétention de poudre
- Base plate pour un appui stable et sûr sur le plateau de la balance
- Fournies non stériles
Spécification
Plat | |
PS |