Learn More
Thermo Scientific™ Nacelles de pesée Sterilin™
Code produit. 11894712
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Type:
Nacelle de pesée antistatique
Nacelle de pesée
Étalon
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11894712
Marque: Thermo Scientific™ WB30321
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Formez un entonnoir pour faciliter le versement et le transfert complet des échantillons à l’aide des nouvelles nacelles de pesée améliorées Thermo Scientific™ Sterilin™, dotées d’angles arrondis.
Formez un entonnoir pour faciliter le versement et le transfert complet des échantillons à l’aide des nouvelles nacelles de pesée améliorées Thermo Scientific™ Sterilin™, dotées d’angles arrondis. Toutes les tailles sont conditionnées par 250 par sachet, 500 par boîte.
  • Fabriqués en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • La surface hydrophobe garantit l’absence d’absorption d’eau provenant de l’atmosphère ou de l’échantillon
  • Disponibles en noir ou blanc pour s’adapter aux différents matériaux d’échantillonnage colorés
  • La gamme antistatique atténue les problèmes de rétention de poudre
  • Base plate pour un appui stable et sûr sur le plateau de la balance
  • Fournies non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 7 ml
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Type Nacelle de pesée
Longueur (métrique) 44 mm
Largeur (métrique) 44 mm