Learn More
Thermo Scientific™ Nacelles de pesée Sterilin™
Code produit. 11814722
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Type:
Nacelle de pesée antistatique
Nacelle de pesée
Étalon
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11814722
Marque: Thermo Scientific™ WB30327
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Formez un entonnoir pour faciliter le versement et le transfert complet des échantillons à l’aide des nouvelles nacelles de pesée améliorées Thermo Scientific™ Sterilin™, dotées d’angles arrondis.
Formez un entonnoir pour faciliter le versement et le transfert complet des échantillons à l’aide des nouvelles nacelles de pesée améliorées Thermo Scientific™ Sterilin™, dotées d’angles arrondis. Toutes les tailles sont conditionnées par 250 par sachet, 500 par boîte.
  • Fabriqués en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • La surface hydrophobe garantit l’absence d’absorption d’eau provenant de l’atmosphère ou de l’échantillon
  • Disponibles en noir ou blanc pour s’adapter aux différents matériaux d’échantillonnage colorés
  • La gamme antistatique atténue les problèmes de rétention de poudre
  • Base plate pour un appui stable et sûr sur le plateau de la balance
  • Fournies non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée antistatique
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (métrique) 140 mm