Learn More
Thermo Scientific™ Nacelles de pesée Sterilin™
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Type:
Nacelle de pesée antistatique
Nacelle de pesée
Étalon
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
Description
Formez un entonnoir pour faciliter le versement et le transfert complet des échantillons à l’aide des nouvelles nacelles de pesée améliorées Thermo Scientific™ Sterilin™, dotées d’angles arrondis. Toutes les tailles sont conditionnées par 250 par sachet, 500 par boîte.
- Fabriqués en polystyrène hautement résistant aux chocs
- La surface hydrophobe garantit l’absence d’absorption d’eau provenant de l’atmosphère ou de l’échantillon
- Disponibles en noir ou blanc pour s’adapter aux différents matériaux d’échantillonnage colorés
- La gamme antistatique atténue les problèmes de rétention de poudre
- Base plate pour un appui stable et sûr sur le plateau de la balance
- Fournies non stériles
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Diamant |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée antistatique |
| Longueur (métrique) | 55 mm |
| Largeur (métrique) | 30 mm |