Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
Mélange de 70 % d’éthanol dénaturé % et de 30 % d’eau purifiée. Alcool stérile à faible taux d’endotoxine Contec™, 70 %, filtré à 0,2 μm.
214.00€ - 333.00€
Product Code | Brand | Type de conteneur | Quantité | Concentration | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Type de conteneur | Quantité | Concentration | Price | Quantity & Availability | |||
16625544
![]() |
Contec™
SBT0570DEW |
Flacon pulvérisateur | 8 x 0.5 L |
214.00€
8 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15587171
![]() |
Contec™
SBT170DEW |
Flacon pulvérisateur | 6/Carton | 70 % d’éthanol dans 30 % d’eau pour injection |
301.00€
6 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15527171
![]() |
Contec™
SBC570DE |
Flacon à bouchon | 2 x 5 L | 70% (v/v) Ethanol in 30% Purified Water |
333.00€
2 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Guaranteed endotoxin levels of <0.25EU/mL make it ideal for use in product contact areas
- GMP manufactured under Grade A laminar flow air flow in a Grade C cleanroom ensures the alcohol, container and packaging are free from contamination and particulates
- Trigger spray and bag in bottle protected system prevents bottle contents from becoming contaminated during use
- Bottles can be completely emptied eliminating wastage so no need to discard unused product during shelf life
- Trigger spray can be set to jet or spray - large droplet size reduces the risk of inhalation and provides good surface coverage
- Double/triple bagged packed in linear tear packaging so each bag is easy to open even when wearing gloves
- Sterile via gamma irradiation so suitable for use in Grade A and B cleanrooms
Specifications
Not Applicable | |
Stérile |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- CONTEC STERILE DENATURED ETHANOL WITH WFI
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P411-Stocker à une température ne dépassant pas °C/ °F.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, propan-2-ol
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%