Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
Blend of 70% v/v denatured ethanol with 30% purified water. Contec™ Sterile Low Endotoxin Alcohol, 70% is 0.2 micron filtered.
Marque: Contec™ SBT170DEW
148.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 5.22000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- Prêtes à l’emploi
- 0,2 micron filtré, rempli dans un environnement de grade A
- Niveau d’endotoxine : 0,25 EU/ml
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Aucun dénaturant autre que l’IPA
- Adapté à une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Entièrement exempt de résidus
- Empêche la contamination du contenu du flacon
- Facilite la désinfection des transferts en zones de grade élevé
- Fourni en sachets triples dans un emballage en PE à déchirement linéaire
Applications :
- Élimine physiquement les contaminants des surfaces des salles blanches
Spécification
Alcool éthylique | |
Stérile | |
Not Autoclavable | |
Éthanol dénaturé et eau pour injection | |
Flacon pulvérisateur | |
Filtered | |
Stérilise les surfaces des salles blanches | |
1 L |
Liquid Spray | |
Incolore | |
Clear | |
70 % d’éthanol dans 30 % d’eau pour injection | |
Limited-use | |
Yes | |
6/Carton |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P411-Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C/104 °F.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ETHANOL, PROPAN-2-OL