Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
Mélange de 70 % d’éthanol dénaturé % et de 30 % d’eau purifiée. Alcool stérile à faible taux d’endotoxine Contec™, 70 %, filtré à 0,2 μm.
Marque: Contec™ SBC570DE
168.40 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Niveaux d’endotoxines de < 0,25 UE/ml
- Adapté à une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Fabriqué conformément aux BPF sous débit d’air de grade A en salle blanche de grade C
- Garantit que l’alcool, le récipient et l’emballage sont exempts de contamination et de particules
- Dénaturé à l’IPA pour une évaporation complète de l’alcool Entièrement exempt de résidus
- Pulvérisateur à gâchette et système de protection “bag in bottle”
- Le pulvérisateur à gâchette peut être réglé sur jet ou pulvérisation.
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Empêche la contamination du contenu du flacon pendant l’utilisation
- La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
- Facilite la désinfection des transferts en salle blanche
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches de grades A et B
Spécification
Éthanol dénaturé | |
Not Applicable | |
Incolore | |
70 % d’éthanol dénaturé avec de l’eau purifiée | |
Flacon à bouchon | |
Limited-use | |
Yes | |
5 L |
Liquide | |
Stérile | |
Clear | |
70% (v/v) Ethanol in 30% Purified Water | |
Stérilisé par irradiation aux rayons gamma à 25 kGy minimum | |
À filtre | |
2 x 5 L |
Sécurité et traitement
- contec sterile denatured ethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P411-Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C/ °F.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, propan-2-ol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
240402724 | Certificat de qualité | 22/10/2024 | SBC570DE |
221102235 | Certificat de qualité | 30/06/2023 | SBC570DE |
220902183 | Certificat de qualité | 08/06/2023 | SBC570DE |
220702147 | Certificat de qualité | 31/12/2022 | SBC570DE |
220602092 | Certificat de qualité | 01/10/2022 | SBC570DE |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02