Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
Mélange de 70 % d’éthanol dénaturé % et de 30 % d’eau purifiée. Alcool stérile à faible taux d’endotoxine Contec™, 70 %, filtré à 0,2 μm.
Marque: Contec™ SBT0570DEW
166.54 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Prêtes à l’emploi
- 0,2 micron filtré, rempli dans un environnement de grade A
- Niveau d’endotoxine : 0,25 UE/ml
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Aucun dénaturant autre que l’IPA
- Adapté à une utilisation dans les zones de contact avec les produits
- Entièrement exempt de résidus
- Empêche la contamination du contenu du flacon
- Facilite la désinfection des transferts en zones de grade élevé
- Fourni en sachets triples dans un emballage en PE à déchirement linéaire
Spécification
Denatured Ethanol with WFI | |
Not Applicable | |
70 % d’éthanol dénaturé dans l’eau | |
8 x 0.5 L | |
0,5 L |
Liquid Spray | |
Stérile | |
Flacon pulvérisateur | |
0.1 gal. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- CONTEC STERILE DENATURED ETHANOL WITH WFI
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P411-Stocker à une température ne dépassant pas °C/ °F.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, propan-2-ol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
23Heures
12Minutes
56Secondes
56Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %