Learn More
asecos™ Niveau de stockage acier galvanisé
Niveau de stockage supplémentaire
Marque: asecos™ 27880
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- avec Traverses de renfort et tiges de sécurité
Spécification
Acier | |
51.18 in. | |
51.18 in. | |
0.79 in. | |
23.62 in. | |
26.46 lb. |
Storage Level | |
1300.00 mm | |
1300.00 mm | |
20.00 mm | |
600.00 mm | |
12 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Niveau de stockage acier galvanisé > Weight: 12 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur