Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque standard (APHA) (déshydratée)
Déterminez les comptages sur plaque de micro-organismes dans des échantillons alimentaires et de produits laitiers, les eaux usées et d’autres matières d’importance sanitaire grâce ce milieu.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0463B
103.51 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10679554
  • 162.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Déterminez les comptages sur plaque de micro-organismes dans des échantillons alimentaires et de produits laitiers, les eaux usées et d’autres matières d’importance sanitaire grâce ce milieu.
  • Répond à la formulation de l’APHA, de l’AOAC et de PHLS
  • Le contrôle qualité de la gélose pour comptage sur plaque standard (APHA) comprend des tests conformes à la norme ISO 11133:2014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014
Gélose
À l’unité
Poudre
Gélose pour comptage sur plaque standard APHA
Pour milieu de 21.3 L
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6248486 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2025 Catalog NumberCM0463B
Numéro de lot6224153 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberCM0463B
Numéro de lot6195050 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2024 Catalog NumberCM0463B
Numéro de lot6195049 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2024 Catalog NumberCM0463B
Numéro de lot6174056 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog NumberCM0463B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque standard (APHA) (déshydratée) > 500 g