Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière gauche
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3056104030581
Code produit. 15335747
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégré à la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
conforme NF EN 16121/16122
520 mm
493 x 486 x 1835 mm
Ailette, Charnière gauche
1950 mm
CS.195.054
6
Revêtu de poudre, texturé
545 mm
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune
Armoire pour produits chimiques
6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
493 mm
520 x 545 x 1950 mm
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
1835 mm
1
Coulissant
124,00 kg
486 mm
Tôle d'acier
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière gauche > 6 étagères à glissière (tôle d’acier revêtue de poudre / PP), jaune