Learn More
Thermo Scientific™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated)
Code produit. 10750944
Click to view available options
Quantité:
500 g
Code produit. 10750944
Marque: Thermo Scientific™ CM0681B
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with this medium while conforming to ISO standards.
Isolate and enumerate microorganisms in milk and dairy products with Thermo Scientific™ Oxoid™ Milk Plate Count Agar (Dehydrated). Milk Plate Count Agar is equivalent to the medium recommended by British Standard Institution1 and International Organization for Standardization2.
Le lait liquide et autres produits laitiers sont très périssables et peuvent se gâcher en quelques jours. Les bactéries présentes dans les produits laitiers peuvent causer des maladies ou une altération. Les maladies d’origine alimentaire causées par la consommation de produits laitiers ont été essentiellement associées à Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Camplylobacter jejuni et Escherichia coli O157 : H7.
La gélose pour comptage sur plaque au lait est conseillée pour le dénombrement de microorganismes dans le lait liquide, la crème glacée, le lait en poudre et le lactosérum La présence de tryptone dans le milieu fournit des acides aminés et autres substances complexes azotées. L’extrait de levure fournit des vitamines. L’ajout de lait écrémé dans le milieu crée des conditions optimales pour les microorganismes qui se développent dans le lait.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous consulter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : Normes NMKL.
Description Gélose pour comptage sur plaque au lait (avec du lait écrémé exempt d‘antibiotiques)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 25,6 L de milieu