Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque (déshydratée)
Déterminez les comptages sur plaque de micro-organismes dans des échantillons alimentaires et de produits laitiers, les eaux usées et d’autres matières d’importance sanitaire grâce ce milieu.
Marque: Thermo Scientific™ CM0325B
151.05 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Déterminez les comptages sur plaque de micro-organismes dans des échantillons alimentaires et de produits laitiers, les eaux usées et d’autres matières d’importance sanitaire grâce à la gélose pour comptage sur plaque (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. La gélose pour comptage sur plaque a été développée par Buchbinder et al1 et est recommandée par l’APHA2, l’AOAC3 et la PHLS4. Le contrôle qualité de la gélose pour comptage sur plaque (APHA) comprend des tests conformément à la norme ISO 11133:2014.5
La gélose pour comptage sur plaque équivaut au milieu recommandé par l’APHA1, PHLS 2 et ISO3,4 pour le comptage sur plaque de micro-organismes dans les aliments.
Spécification
Référence industrielle : NMKL. | |
Poudre | |
500 g |
Gélose pour comptage sur plaque | |
Gélose | |
Pour 28,6 L de milieu |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Pour un usage en laboratoire uniquement