Learn More
Sampling Systems™ Pinces brucelles en acier inoxydable
Stainless steel tweezers ideal for a variety of applications across a wide range of industries, including pharmaceutical. They are ideal for handling small items such as tissues and vials, and are made from medical grade stainless steel.
Marque: Sampling Systems™ A394-400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Made from 304 stainless steel
- Available in a range of different lengths
- Robust design
- Useful for handling intricate items such as tissues
Spécification
Cannelé | |
Stainless Steel (304) | |
Pinces | |
Non stérile |
15.7 in. | |
400 mm | |
1 Tweezer/Cs. | |
Standard |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Pinces brucelles en acier inoxydable > Stainless Steel Tweezers; Material: Stainless Steel (304)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu