Learn More
UVP Compteur de colonies ColonyDoc-It
Code produit. 12842939
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12842939
Marque: UVP 97053902
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capturez et comptez un large éventail de colonies marquées par la lumière blanche ou la fluorescence. Le compteur de colonies ColonyDoc-It UVP Ultra Violet Product™ utilise un logiciel qui permet un comptage rapide et simple des colonies.
  • Caméra numérique couleur DigiCam 130 avec une résolution de 17,9 mégapixels
  • Choisissez parmi plusieurs sources lumineuses pour éclairer une large gamme de milieux colorés
  • Faites glisser le sélecteur de filtre sur l’une des deux positions
  • Une vaste gamme de filtres à émissions est disponible
  • L’alcove de plaque peut accueillir des plaques et des filtres à écoulement, à dispersion et en spirale de 33 à 150 mm
  • Capturez des colonies aussi petites que 0,08 mm
  • Générez un comptage de colonies rapide et précis avec des statistiques détaillées
  • Définissez les paramètres, y compris huit couleurs de différenciation, séparation ou fusion, filtrez par groupe ou taille
  • Fixez la porte (non illustré) pour créer un environnement de chambre noire lors de l’imagerie de colonies avec fluorescence GFP
  • Choisissez parmi plusieurs sources lumineuses
    • Visualisez un large éventail de colonies bactériennes, de levures et de moisissures avec des échantillons présents dans l’air, l’eau, les aliments et les cosmétiques.
    • Fond noir
    • Lumière blanche épiscopique et de transillumination
    • Lumière bleue épiscopique
  • Caméra haute résolution
    • La caméra numérique couleur de 17,9 mégapixels intégrée permet de capturer des images jusqu’à 0,08 mm.
  • Logiciel de compteur de colonies
    • Permet le contrôle de la caméra, la capture d’images et l’analyse.
  • Générez des rapports
    • Génère des statistiques et affiche les informations les plus critiques sur la surface de la colonie, le périmètre, le diamètre moyen et la circularité. Les données sont facilement exportées dans Excel.
    Spécification
    Type de produit Compteur de colonies
    Description Éclairage : Blanc épiscopique, blanc de transillumination, bleu épiscopique, Darkfield
    Dimensions (L x l x H) 343 x 318 x 445mm
    Poids (impériale) 20 lbs
    Tension 230 V
    Comprend Caméra 17,9 MP