Learn More
Masterflex™ Raccords filetés en acier inox
19.85€ - 51.05€
Spécification
Type de produit | Raccord fileté |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11895483
|
Masterflex™
31410-00 |
NPT(F) de 0,125 po. |
51.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765728
|
Masterflex™
31411-06 |
NPT(M) de 0,25 po. |
29.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805493
|
Masterflex™
31410-01 |
NPT(F) de 0,25 po. |
48.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11729075
|
Masterflex™
31411-05 |
NPT(M) de 0,125 po. |
19.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775728
|
Masterflex™
31411-08 |
NPT(M) 0,5 po |
37.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Raccord inox 316 à serrage pour tube rigide• Température d'utilisation: -65 à +250°C
• Pression maximale: 10 bar
• Raccord inox 316 symétrique femelle FNPT
• Raccord
Spécification
Raccord fileté | |
Autoclavable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte |