Learn More
Masterflex™ Raccords filetés en acier inox
Marque: Masterflex™ 31410-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Raccord inox 316 à serrage pour tube rigide• Température d'utilisation: -65 à +250°C
• Pression maximale: 10 bar
• Raccord inox 316 symétrique femelle FNPT
• Raccord
Spécification
Raccord fileté | |
Acier inoxydable | |
-53°C | |
289°C |
Autoclavable | |
NPT(F) de 0,25 po. | |
1/boîte |