missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Raccords filetés en acier inox

Marque:  Masterflex™ 31410-00

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11895483

  • 51.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Raccord inox 316 à serrage pour tube rigide
• Température d'utilisation: -65 à +250°C
• Pression maximale: 10 bar
• Raccord inox 316 symétrique femelle FNPT
• Raccord
Spécification

Spécification

Raccord fileté
Acier inoxydable
65deg;C
550°C
Autoclavable
NPT(F) de 0,125 po.
1/boîte
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis