Learn More
Masterflex™ Raccords filetés en acier inox
Marque: Masterflex™ 31411-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchon fileté NPT• Au choix Nylon, PFA, inox
• Bouchon inox MNPT
• Bouchon
Spécification
Raccord fileté | |
Acier inoxydable | |
-53°C | |
289°C |
Autoclavable | |
NPT(M) de 0,125 po. | |
1/boîte |