Learn More
Day Impex™ Récipients à forme haute en acier inox
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides à l’aide d’un récipient contenant une pince pour fixer le couvercle au corps. Le récipient de forme haute en acier inox Day Impex™ abrite une gamme de flacons Dewar et est fabriqué en acier inox pour des propriétés anti-corrosives.
580.00€ - 1100.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Modèle | Forme haute |
À utiliser avec (application) | Pour le transport de gaz liquéfiés |
Comprend | Avec fixation de couvercle à pince, évent et poignée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11736399
|
Day Impex™
200015 |
1 L | 116 mm |
759.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756399
|
Day Impex™
200017 |
4,5 L | 182 mm |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746399
|
Day Impex™
200016 |
2 L | 142 mm |
877.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11807442
|
Day Impex™
200018 |
7 L | 245 mm |
1100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec couvercle à pince, évent et poignée
- Isolé sous vide
- Les dimensions de hauteur comprennent le couvercle
- Sans rouille
- Anti-corrosif
- Entièrement hygiénique
Spécification
Acier inoxydable | |
Forme haute | |
Pour le transport de gaz liquéfiés | |
Avec fixation de couvercle à pince, évent et poignée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Day Impex™ Récipients à forme haute en acier inox