Learn More
Day Impex™ Récipients à forme haute en acier inox
Code produit. 11756399
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
4,5 L
7 L
Diamètre (métrique) externe:
116 mm
142 mm
182 mm
245 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11756399
Marque: Day Impex™ 200017
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides à l’aide d’un récipient contenant une pince pour fixer le couvercle au corps. Le récipient de forme haute en acier inox Day Impex™ abrite une gamme de flacons Dewar et est fabriqué en acier inox pour des propriétés anti-corrosives.
Récipients internes en verre borosilicaté. Disponible en plastique, en acier émaillé ou en acier inox hygiénique à la finition satinée. Les bocaux en acier inox sont dotés d’une fixation de couvercle de fermeture, d’un évent et d’une poignée. Isolé sous vide. La dimension de hauteur inclut le couvercle.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 182 mm
À utiliser avec (application) Pour le transport de gaz liquéfiés
Hauteur (métrique) intérieure 280mm
Hauteur (métrique) 350 mm
Comprend Avec fixation de couvercle à pince, évent et poignée
Capacité (métrique) 4,5 L
Profondeur (métrique) intérieure 280mm
Diamètre (métrique) interne 150 mm
Matériau Acier inoxydable
Modèle Forme haute