Learn More
Day Impex™ Récipients à forme haute en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
4,5 L
7 L
Diamètre (métrique) externe:
116 mm
142 mm
182 mm
245 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Récipients internes en verre borosilicaté. Disponible en plastique, en acier émaillé ou en acier inox hygiénique à la finition satinée. Les bocaux en acier inox sont dotés d’une fixation de couvercle de fermeture, d’un évent et d’une poignée. Isolé sous vide. La dimension de hauteur inclut le couvercle.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 245 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de gaz liquéfiés |
| Hauteur (métrique) intérieure | 285mm |
| Hauteur (métrique) | 335 mm |
| Comprend | Avec fixation de couvercle à pince, évent et poignée |
| Capacité (métrique) | 7 L |
| Profondeur (métrique) intérieure | 285mm |
| Diamètre (métrique) interne | 200 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | Forme haute |