Learn More
Day Impex™ Récipients à forme haute en acier inox
Code produit. 11746399
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
4,5 L
7 L
Diamètre (métrique) externe:
116 mm
142 mm
182 mm
245 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11746399
Marque: Day Impex™ 200016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides à l’aide d’un récipient contenant une pince pour fixer le couvercle au corps. Le récipient de forme haute en acier inox Day Impex™ abrite une gamme de flacons Dewar et est fabriqué en acier inox pour des propriétés anti-corrosives.
Récipients internes en verre borosilicaté. Disponible en plastique, en acier émaillé ou en acier inox hygiénique à la finition satinée. Les bocaux en acier inox sont dotés d’une fixation de couvercle de fermeture, d’un évent et d’une poignée. Isolé sous vide. La dimension de hauteur inclut le couvercle.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 142 mm
À utiliser avec (application) Pour le transport de gaz liquéfiés
Hauteur (métrique) intérieure 205mm
Hauteur (métrique) 268 mm
Comprend Avec fixation de couvercle à pince, évent et poignée
Capacité (métrique) 2 L
Profondeur (métrique) intérieure 205mm
Diamètre (métrique) interne 106 mm
Matériau Acier inoxydable
Modèle Forme haute