Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur insérable en acier inoxydable pour UF750plus, 15 mm
Bacs de récupération non perforés insérables en acier inoxydable.
Marque: Memmert™ UF750plusB02075
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Étuve UF750plus | |
Bac de récupération | |
Acier inoxydable | |
Bord : 15 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.