Learn More
Notrax Tapis en caoutchouc ergonomique Skystep™ avec bords moulés
De conception ergonomique et économique, le Skystep™ produit un effet d’aspiration au sol pour empêcher le tapis de glisser tout en piégeant l’air dans ses chambres. Ces poches d’air combinées à la résilience du caoutchouc créent un important effet de rembourrage tout en conservant la légèreté du tapis
Marque:  Notrax 455S0035BL
Code produit. 17712138
  • 140.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • De conception ergonomique et économique, le Skystep™ utilise la puissance de l’air
  • Skystep™ est conçu pour produire un effet d’aspiration au sol afin d’empêcher le tapis de se déplacer tout en piégeant l’air dans ses chambres
  • Ces poches d’air combinées à la résilience du caoutchouc créent un important effet de rembourrage tout en conservant la légèreté du tapis
  • Bords biseautés intégrés sur les quatre côtés pour éviter tout trébuchement sur le tapis
  • Pose libre sans installation requise
  • Résistance au glissement R9 conforme aux normes DIN 51130 et à la règle BG BGR181
  • Exempt de DOP et de DMF, exempt de substances destructrices d’ozone, exemptes de silicone et de métaux lourds
  • Composé en caoutchouc naturel à 100 %
  • Applications générales
Spécification
Spécification
Noir
150 cm
Tapis industriel et commercial
59 in
Caoutchouc naturel
90 cm
Nom du produit
Notrax Tapis en caoutchouc ergonomique Skystep™ avec bords moulés > Tapis ; longueur : 150 cm ; largeur : 90 cm