Learn More
Bel Art™ Portoirs pour tubes à centrifuger SP Scienceware™ Poxygrid™ 50 ml
Permet d’organiser les tubes pour le stockage et le traitement. Portoirs pour tubes à centrifuger SP Scienceware™ Bel Art™ Poxygrid™ de 50 ml.
Marque:  Bel Art™ F18794-0002
93.21 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12388169
  • 99.20€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le revêtement en époxy thermodurci résiste aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Autoclavable à la vapeur à 121 degrés C (250 degrés F)
  • Plage de températures : -223° à +121°C (-369° à +250°F)
  • Peut accueillir des tubes à centrifuger en plastique de 50 ml dans des puits individuels de 30 mm² chacun
Spécification
Spécification
Rack, centrifugeuse
Autoclavable
Tubes (50 ml)
36
3 niveaux
Non stérile
9 x 8,87 x 3,5 po (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
9 in
8,87 po
3,5 in
6 x 6
Bleu
Armature en acier recouvert d’époxy
Carré
Oui, si vide
Tube à centrifuger
22,9 cm
22,3 cm
8,9 cm
Nom du produit
Bel Art™ Portoirs pour tubes à centrifuger SP Scienceware™ Poxygrid™ 50 ml > 36 emplacements ; 210 x 210 x 89 mm