Learn More
Buerkle™ Bidons de sécurité en acier inoxydable
Pour un dosage et une manipulation sûrs de petites quantités de liquides inflammables. Protection contre l’explosion grâce au dispositif pare-flammes et à la valve de surpression. Les récipients ont un degré élevé de résistance aux produits chimiques.
Marque:  Buerkle™ 2601-1002
Code produit. 11931551
  • 610.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox AISI 316 Ti (1.4571), épaisseur 0,6 mm
  • Joints en PTFE
  • Poignée en aluminium thermolaqué
  • Filetage de fermeture de1¼ po
Spécification
Spécification
Bidons de sécurité
Pour le transport et le stockage
295 mm
2 L
Acier inox
131 mm
Nom du produit
Buerkle™ Bidons de sécurité en acier inoxydable > Capacité : 2 l