Learn More
Buerkle™ Bidons de sécurité en acier inoxydable
Code produit. p-8011252 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11921551
Marque: Buerkle™ 26011001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un dosage et une manipulation sûrs de petites quantités de liquides inflammables. Protection contre l’explosion grâce au dispositif pare-flammes et à la valve de surpression. Les récipients ont un degré élevé de résistance aux produits chimiques.
  • Acier inox AISI 316 Ti (1.4571), épaisseur 0,6 mm
  • Joints en PTFE
  • Poignée en aluminium thermolaqué
  • Filetage de fermeture de1¼ po
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bidons de sécurité
Capacité (métrique) 1 L
À utiliser avec (application) Pour le transport et le stockage
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 235 mm
Diamètre (métrique) externe 111 mm