Learn More
Day Impex™ Récipients de forme basse en acier inox
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides. Le récipient à forme basse en acier inox Day Impex™ a une configuration de forme peu profonde qui permet d’utiliser la quantité de liquide de refroidissement la moins importante.
281.00€ - 738.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Modèle | Forme basse |
À utiliser avec (application) | Idéal pour un travail sur paillasse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11827442
|
Day Impex™
200020 |
0,38 L | 130 mm | 90 mm |
438.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11897432
|
Day Impex™
200019 |
0,17 L | 105 mm | 75 mm |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11847442
|
Day Impex™
200021 |
0,57 L | 150 mm | 95 mm |
457.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11706409
|
Day Impex™
200026 |
1,9 L | 186 mm | 138 mm |
738.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11857442
|
Day Impex™
200022 |
1 L | 175 mm | 105 mm |
317.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Peut être utilisé avec un agitateur magnétique
- Conçu pour accepter un flacon à ébullition standard d’une capacité maximale de 2 L
- Pour une congélation rapide des tiges d’agitation, des pilons, etc.
- Les dimensions de hauteur comprennent le couvercle
- Sans rouille
- Anti-corrosif
- Entièrement hygiénique
Spécification
Acier inoxydable | |
Forme basse | |
Idéal pour un travail sur paillasse |