Learn More
Day Impex™ Récipients de forme basse en acier inox
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides. Le récipient à forme basse en acier inox Day Impex™ a une configuration de forme peu profonde qui permet d’utiliser la quantité de liquide de refroidissement la moins importante.
Marque:  Day Impex™ 200026
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 11706409
  • 738.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
  • Peut être utilisé avec un agitateur magnétique
  • Conçu pour accepter un flacon à ébullition standard d’une capacité maximale de 2 L
  • Pour une congélation rapide des tiges d’agitation, des pilons, etc.
  • Les dimensions de hauteur comprennent le couvercle
  • Sans rouille
  • Anti-corrosif
  • Entièrement hygiénique
Spécification
Spécification
155 mm
Idéal pour un travail sur paillasse
138 mm
186 mm
1,9 L
Forme basse
120 mm
110mm