Learn More
Day Impex™ Récipients de forme basse en acier inox
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides. Le récipient à forme basse en acier inox Day Impex™ a une configuration de forme peu profonde qui permet d’utiliser la quantité de liquide de refroidissement la moins importante.
Marque: Day Impex™ 200021
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80100kg
Description
- Peut être utilisé avec un agitateur magnétique
- Conçu pour accepter un flacon à ébullition standard d’une capacité maximale de 2 L
- Pour une congélation rapide des tiges d’agitation, des pilons, etc.
- Les dimensions de hauteur comprennent le couvercle
- Sans rouille
- Anti-corrosif
- Entièrement hygiénique
Spécification
115 mm | |
Idéal pour un travail sur paillasse | |
95 mm | |
150 mm | |
0,57 L |
Forme basse | |
70mm | |
70mm | |
Acier inoxydable |