Learn More
Day Impex™ Récipients de forme basse en acier inox
Stockez et transportez en toute sécurité les gaz liquides. Le récipient à forme basse en acier inox Day Impex™ a une configuration de forme peu profonde qui permet d’utiliser la quantité de liquide de refroidissement la moins importante.
Marque:  Day Impex™ 200022
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.06650kg
Code produit. 11857442
  • 317.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-09-2024
Description
Récipients internes en verre borosilicaté. Disponible en plastique, en acier émaillé ou en acier inox hygiénique à la finition satinée. Les bocaux en acier inox sont dotés d’une fixation de couvercle de fermeture, d’un évent et d’une poignée. Isolé sous vide. La dimension de hauteur inclut le couvercle.
Spécification
Spécification
138 mm
Idéal pour un travail sur paillasse
105 mm
175 mm
1 L
Forme basse
80 mm
90mm