Learn More
Sampling Systems™ Pelle industrielle en acier inoxydable
Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité pour en réduire le coût et en simplifier l’utilisation. Sampling Systems™ La pelle industrielle en acier inoxydable est idéale pour une utilisation générale et pharmaceutique.
18.00€ - 30.45€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Finition | Poli |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du bol | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du bol | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15839701
|
Sampling Systems™
A643-100 |
100 mL | 180 mm | 115 mm | 60 mm |
18.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849701
|
Sampling Systems™
A643-200 |
200 mL | 205 mm | 135 mm | 75 mm |
19.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859701
|
Sampling Systems™
A643-300 |
300 mL | 230 mm | 150 mm | 90 mm |
22.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869701
|
Sampling Systems™
A643-500 |
500 mL | 270 mm | 180 mm | 110 mm | N/A | ||||||
Description
- Petites tâches de construction
- Acier inoxydable
- Entièrement soudé
- Faciles à nettoyer
Spécification
Pelle | |
Acier inoxydable | |
Poli |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Pelle industrielle en acier inoxydable