Learn More
Sampling Systems™ Pelle industrielle en acier inoxydable
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 mL
Longueur (métrique):
230 mm
Largeur (métrique):
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Petites tâches de construction
- Acier inoxydable
- Entièrement soudé
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| Type de produit | Pelle |
| Finition | Poli |
| Largeur (métrique) | 90 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 230 mm |