Learn More
Sampling Systems™ Pelle industrielle en acier inoxydable
Code produit. 15839701 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 mL
Longueur (métrique):
230 mm
Largeur (métrique):
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15839701
Marque: Sampling Systems™ A643100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité pour en réduire le coût et en simplifier l’utilisation. Sampling Systems™ La pelle industrielle en acier inoxydable est idéale pour une utilisation générale et pharmaceutique.
  • Petites tâches de construction
  • Acier inoxydable
  • Entièrement soudé
  • Faciles à nettoyer