Learn More
RETSCH Bol de broyage en acier inoxydable
Utilisez ces bols de broyage pour le broyage sec, humide et cryogénique de petits échantillons. Les bols de broyage en acier inoxydable Retsch™ sont dotés d’un mécanisme d’auto-centrage et d’un bouchon à vis permettant un broyage étanche.
Marque: RETSCH 02.462.0061
Description
- Bols de broyage avec bouchon vissé
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Bol de broyage | |
10 ml | |
Pour MM 200 | |
Acier inoxydable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.