Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Le tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé Fisherbrand™ mesure 100 mm de diamètre.
Marque: Fisherbrand™ 01/100SBW500um
Description
Tamis de test de 100 mm et 200 mm de diamètre avec cadre en acier inox et maille en fil tissé. Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service. Maillages et diamètres de tamis supplémentaires disponibles : veuillez contacter le service clientèle pour plus de détails.
Spécification
1/boîte | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
100mm | |
Fil tissé |
500 μm | |
Certificat de conformité, BS 410: Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000 | |
Certificat de conformité et fiche d’enregistrement | |
Acier inoxydable |