Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable résistant à la corrosion
Porosité:
0,08 mm
0,08 mm (0,003 in)
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,50 mm (0,01 in)
0,75 mm
0,75 mm (0,029 in)
1,0 mm
1,0 mm (0,03 in)
1,50 mm
2,0 mm
2,0 mm (0,07 in)
2,00 mm
3,0 mm
3,0 mm (0,11 in)
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
6,0 mm (0,23 in)
Type de pores:
Trous Conidur
Trous ronds
Trous trapézoïdaux
Type de produit:
Tamis à anneau
Tamis à anneau avec rebord renforcé
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tamis à anneau |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Porosité | 1,0 mm |
| Type de pores | Trous trapézoïdaux |