Learn More
Sampling Systems™ Mini-cuves en acier inox avec couvercles
En acier inox de qualité supérieure pour une durabilité optimale. Les mini-cuves en acier inox Sampling Systems™ avec couvercles sont dotées d’un intérieur sans fissures et sont largement utilisées dans les laboratoires pharmaceutiques et chimiques.
Marque: Sampling Systems™ A426-25
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Couvercle vissé
- Finition satinée
- Récipients polyvalents à petit volume
- 316 l acier inoxydable
- Intérieur sans fissure
- Joint torique en silicone disponible pour une meilleure étanchéité
Spécification
Cuve à échantillon | |
25 ml | |
41 mm | |
Couvercle et corps |
Acier inoxydable (316L) | |
Bouchon fileté | |
36 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.