Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour UN55, 15 mm
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
Marque: Memmert™ UN55B04358
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Étuve UN55 | |
Bac de récupération inférieur | |
Acier inoxydable | |
Bord : 15 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour UN55, 15 mm > S’utilise avec : UN55
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu