Learn More
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UF260plus
Capteur de température flexible pour positionnement dans la chambre ou dans la charge.
Marque:  Memmert™ UF260plusH8
Code produit. 17569195
  • 226.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Positionné de manière flexible dans la chambre ou la charge
  • Pour la mesure de la température locale (jusqu’à 1 capteur supplémentaire possible)
  • La température mesurée est indiquée sur l’affichage, enregistrée dans la mémoire de données intégrale et peut être documentée via le logiciel AtmoCONTROL
  • Pour les étuves Memmert
Spécification
Spécification
Étuve UF260plus
Sonde de température
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UF260plus > S’utilise avec : UF260plus