Learn More
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UN260plus
Capteur de température flexible pour positionnement dans la chambre ou dans la charge.
Marque: Memmert™ UN260plusH8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Positionné de manière flexible dans la chambre ou la charge
- Pour la mesure de la température locale (jusqu’à 1 capteur supplémentaire possible)
- La température mesurée est indiquée sur l’affichage, enregistrée dans la mémoire de données intégrale et peut être documentée via le logiciel AtmoCONTROL
- Pour les étuves Memmert
Spécification
Étuve UN260plus | |
Sonde de température |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UN260plus > S’utilise avec : UN260plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu