Learn More
Fisherbrand™ Forceps à pointe ronde en acier inoxydable
Code produit. p-8013174 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique) du corps:
115 mm
130 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11592113
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit une surface non adhésive avec revêtement en PTFE auquel très peu de substances solides ou liquides adhérent de façon permanente. Les forceps à pointe émoussée en acier inox Nickel Electro™ avec d’excellentes propriétés hydrophobes facilitent le nettoyage et peuvent être stérilisés à la vapeur ou chimiquement.
Forceps revêtus de PTFE, fournissant une surface non adhésive à laquelle très peu de substances solides ou liquides adhéreront de façon permanente.
  • Résistants aux produits chimiques et autoclavables
  • Liaison non protéique et favorise des surfaces bio-inertes
  • Aucune quantité critique perdue en raison de l’adhérence
  • Aucune accumulation sur les surfaces
  • Idéal pour une utilisation dans des conditions de laboratoire strictes
  • Excellentes propriétés hydrophobes pour un nettoyage facile et peuvent être stérilisées à la vapeur ou chimiquement
  • Avec broche de guidage
Spécification
Type de pointe Arrondi
Nb par paquet Pièce
Matériau Acier inox revêtu de PTFE
Type de produit Forceps
Hauteur (métrique) du corps 115 mm
Modèle Mâchoires dentelées