Learn More
Buerkle™ Bécher gradué empilable avec poignée ouverte
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
2000 mL
Description
Bécher gradué avec graduation imprimée en bleu. Les béchers peuvent être empilés pour économiser de l’espace pendant le stockage.
- Poignée ouverte avec une forme conique
- PP
- Transparent
- Autoclavables
- Incassables.
- Bonne résistance chimique
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) supérieur | 125 mm |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
Hauteur (métrique) | 167 mm |
Comprend | Poignée, bec verseur intégré |
Incréments | 10 mL |
Quantité | Pièce |
Type | Bécher |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Bécher gradué empilable avec poignée ouverte >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu