Learn More
Sampling Systems™ Bidons détecteurs de métaux Code produit.: 17514726
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Sampling Systems™ Bidons détecteurs de métaux
Code produit. 17514726 Tous les produits Sampling Systems Produits
1 000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Code produit. 17514726
Marque: Sampling Systems™ M1044B1000
Expédition estimée: 16-05-2025
Metal Detectable Jugs are available in 500 mL and 1000 mL sizes. The robust, chemically resistant PP means the jugs are sturdy and easy to use. The graduations are on the outside so it is simple measure out the liquid.
  • La gamme de bidons de détection Sampling Systems est idéale pour une utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.
  • Ils sont fabriqués à partir d’un grade spécial de PP résistant aux produits chimiques.
  • Toute la gamme est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche de classe 7 (10 000).
  • Ceci garantit la propreté du produit.
  • La conception robuste signifie qu’ils peuvent être utilisés pendant des années ou comme produit à usage unique prêt à l’emploi.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Ils sont parfaitement adaptés pour une utilisation avec des poudres, des granulés et des pâtes.
  • La couleur bleue facilite la détection dans le matériau.
  • En PP de haute qualité.
  • Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
  • Le volume de 500 ml et 1 000 ml correspond à la taille standard.
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot065764 Type de certificatCertificat de conformité Date15/01/2024 Catalog NumberM1044B-1000
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Bidons détecteurs de métaux >