Learn More
Buerkle™ Béchers en plastique gradués avec poignée
Code produit. 10699772 Tous les produits Bürkle Produits
1000 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
En PP pour être pratiquement indestructibles et très transparents. Béchers en plastique gradués avec poignée Buerkle™
  • Graduations en encre bleue permanente 
  • Translucide
  • Autoclavables jusqu’à 121°C 
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Poignée et bec verseur intégrés pour un versement sans goutte facile
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) de la base 95 mm
Diamètre (métrique) supérieur 116 mm
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau PP
À utiliser avec (application) Convient aux produits alimentaires
Hauteur (métrique) 170 mm
Comprend Poignée
Quantité 6/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle graduée bleue
Nom du produit
Buerkle™ Béchers en plastique gradués avec poignée >