Learn More
Gilac™ Square Bucket with Watertight Lid, 12 L
Square 12 L Bucket with Watertight Lid fit for food contact with watertight lid and pouring spout.
Marque: Gilac™ G615718
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bucket fit for food contact with watertight lid and pouring spout.
- Airtight lid keeps flavours in and odours out.
- Nesting when empty, no suction and stacking when lid is closed.
- Enables liquid preparations to be stored and transported.
- Graduation in litres.
- Discharge area that prevents water retention when being cleaned and anti-wear skirt that lifts the bucket off the ground.
- HDPE body and LDPE lid.
- Stainless steel handle.
- External dimensions include handle.
Spécification
Bucket, Handle, and Lid | |
12 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Square Bucket with Watertight Lid, 12 L > Couleur : Jaune
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu