Learn More
Thermo Scientific™ Nacelles graduées autoclavables Nalgene™, 7.6 L
Description
Stockez un grand nombre de substances, y compris des liquides chimiques et corrosifs, dans les seaux gradués autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™, à la fois robustes et pratiques, une nécessité pour le laboratoire. Ces seaux de laboratoire multifonctions en polypropylène sont entièrement autoclavables et offrent une excellente résistance chimique.
- Les seaux blancs en polypropylène offrent une construction robuste pour une utilisation durable en laboratoire.
- L’anse métallique revêtue de polyéthylène permet une prise confortable et solide.
- Graduation moulée en pintes et en litres faciles à lire.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10.4 L |
| Graduations | Moulée |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 11 qt. |
| Description | Godet gradué en PP 10,4L |
| Comprend | Poignée |
| Quantité | 1 Ea. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.