Learn More
Gilac™ Square Bucket with Watertight Lid, 12 L
Square 12 L Bucket with Watertight Lid fit for food contact with watertight lid and pouring spout.
43.60€
Spécification
Comprend Bucket, Handle, and Lid
Quantité 12 L
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Color Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Color Prix Quantité et disponibilité  
17998511
Afficher les documents
Gilac™
G615712
43.60€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17908861
Afficher les documents
Gilac™
G615718
43.60€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17998431
Afficher les documents
Gilac™
G615710
43.60€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17978671
Afficher les documents
Gilac™
G615711
43.60€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
Description
  • Bucket fit for food contact with watertight lid and pouring spout.
  • Airtight lid keeps flavours in and odours out.
  • Nesting when empty, no suction and stacking when lid is closed.
  • Enables liquid preparations to be stored and transported.
  • Graduation in litres.
  • Discharge area that prevents water retention when being cleaned and anti-wear skirt that lifts the bucket off the ground.
  • HDPE body and LDPE lid.
  • Stainless steel handle.
  • External dimensions include handle.
Spécification
Spécification
Bucket, Handle, and Lid
12 L
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Square Bucket with Watertight Lid, 12 L