Learn More
Brady™ Dispositif mobile SitePoint - Vide
Idéal pour déplacer les équipements de contrôle des déversements près des risques. Équipé de deux roues en caoutchouc pour faciliter les mouvements du chariot où il est nécessaire. Parfait lors des activités de maintenance, sur les sites de construction et d’autres sites temporaires.
Marque: Brady™ 309075
Description
- Deux roues de 200 mm pour assurer la mobilité et points de fixation pour une installation fixe
- Hautement personnalisable
- Fixation des éléments au panneau à l’aide de vis autotaraudeuses ou de boulons
- Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Entièrement recyclable et résistant aux produits chimiques
- Idéal pour déplacer les équipements de contrôle des déversements près des risques. Équipé de deux roues en caoutchouc pour faciliter les mouvements du chariot où il est nécessaire. Parfait lors des activités de maintenance, sur les sites de construction et d’autres sites temporaires. Inclut trois points de fixation sur la base, permettant le verrouillage au sol, afin d’éviter tout mouvement indésirable du chariot.
Spécification
SPHS1-BB1-YE | |
26.4 gal. | |
MDPE | |
Spill Kit | |
5.95 x 75.5 cm | |
5.95 cm | |
75.5 cm | |
5.95 cm | |
26.5 kg |
Yellow, White | |
100 L | |
Spill Kit | |
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse | |
2.3 in. | |
29.724 in | |
172.5 cm | |
58.4 lb. |